FMOC-Glu(5-TAMRA)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
5015
AATB5015EA 1040 EUR InStock
AATB5015
FMOC-Glu(5-TAMRA)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Glu(5-TAMRA)-OH
FMOC-Glu(5-TAMRA)-OH is a building block for in-sequence peptide Glu labeling by TAMRA.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=936d84a703e73e1a105918f1fb9d84ef3f86f0b6&vid=b73c56e20bad5a4b6814e02cbf2ef9c68e619363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité