Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-Lys(biotin)-OH pour le marquage biomoléculaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

5020
AATB5020EA 146 EUR InStock
AATB5020
Fmoc-Lys(biotin)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fmoc-Lys(biotin)-OH
FMOC-Lys(Biotin)-OH is a lysine derivative for the preparation of biotin-labeled peptides by FMOC-SPPS.

  • FRET building block
  • Multiple applications


Formule: C₃₁H₃₈N₄O₆S
Numéro MDL: MFCD00270741
Numéro CAS: 146987-10-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03eff458becc5e4870c3367475aec851c9ffa876&vid=642b97f109d52587e894a9396033344e18ce0171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité