FMOC-Lys(5/6-FAM)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5042
AATB5042EA 700 EUR InStock
AATB5042
FMOC-Lys(5/6-FAM)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Lys(5/6-FAM)-OH
FMOC-Lys(5/6-FAM)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by FAM.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11eb2f21fc79f289e61dee872494fef588fb25d6&vid=dddf8405e792f2797778b36492b4ec6e441a7595&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité