FMOC-Lys(5-FAM)-OH ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5043
AATB5043EA 146 EUR InStock
AATB5043
FMOC-Lys(5-FAM)-OH ≥95%
FMOC-Lys(5-FAM)-OH
FMOC-Lys(5-FAM)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by FAM.
Formule: C₄₂H₃₄N₂O₁₀
Numéro MDL: MFCD03787910
Numéro CAS: 1242933-88-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité