7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
505
AATB505EA 146 EUR InStock
AATB505
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
7-Diethylaminocoumarin-3-carboxylic acid can be used to create blue-fluorescent bioconjugates.
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00068721
Numéro CAS: 50995-74-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité