Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Beta-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime) pour la mesure de l'estradiol

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

50540
AATB50540EA 143 EUR InStock
AATB50540
Beta-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime) pour la mesure de l'estradiol
Beta-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime)
Estradiol is an estrogen steroid hormone and the major female sex hormone.

  • Estradiol conjugate building block
  • Multiple applications


MW: 460,62 g/mol
Numéro CAS: 35048-47-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ee3be5475d21437cc10163d9f9989c87d9c055&vid=c4f3c8c621625ec579fff14bf7db61a3907ac392&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité