Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Estradiol maleimide

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

50547
AATB50547EA 292 EUR InStock
AATB50547
Estradiol maleimide
Estradiol maleimide
Estradiol is an estrogen steroid hormone and the major female sex hormone.

  • Assay development building block
  • Multiple research applications
  • In-house quality control


MW: 481,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité