Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FMOC-Lys(Cy5)-OH pour le marquage biomoléculaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

5055
AATB5055EA 1040 EUR InStock
AATB5055
FMOC-Lys(Cy5)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Lys(Cy5)-OH
FMOC-Lys(Cy5)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by Cy5.

  • FRET building block
  • Multiple applications


Numéro CAS: 312961-84-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c3a5e46a738208b0180ad59c839dc0eae288ba&vid=a33f0a4923cfd72d88351ea012628fe1df8ce222&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité