Estradiol-KLH conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50553
AATB50553EA 561 EUR InStock
AATB50553
Estradiol-KLH conjugate
Estradiol-KLH
Estradiol-KLH conjugate is a convenient building block for developing estradiol antibodies and assays.
  • Stable for 12 months
Estradiol is an estrogen steroid hormone and the major female sex hormone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité