Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fentanyl maleimide

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

50562
AATB50562EA 704 EUR InStock
AATB50562
Fentanyl maleimide
Fentanyl maleimide
Fentanyl maleimide can be conveniently used to make biological conjugates of fentanyl that are used to develop fentanyl assays and tests.

  • Assay development building block
  • Multiple research applications
  • In-house quality control


Température de stockage: Congélateur
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité