Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Fentanyl
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
50564
AATB50564EA 704 EUR InStock
AATB50564
Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Fentanyl
Protéines et Peptides
Fentanyl-HRP conjugate is an essential tool for developing fentanyl assays and tests.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • Fentanyl test building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité