Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Fentanyl
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50566
AATB50566EA 2770 EUR InStock
AATB50566
Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Fentanyl
Protéines et Peptides
Small compounds (drugs or peptides) are not sufficiently complex by themselves to induce an immune response or be processed in a manner that elicits production of specific antibodies.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • Fentanyl test building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité