7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid, N-succinimidyl ester ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
506
AATB506EA 146 EUR InStock
AATB506
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid, N-succinimidyl ester ≥95%
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid, N-succinimidyl ester
The amine-reactive 7-diethylaminocoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester can be used to create blue-fluorescent bioconjugates.
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00467585
Numéro CAS: 139346-57-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité