Xylazine-BSA conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50620
AATB50620EA 1300 EUR InStock
AATB50620
Xylazine-BSA conjugate
Xylazine-BSA
Xylazine-BSA conjugate is an excellent probe for developing ELISA assays and tests for detecting Xylazine.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité