Norfentanyl maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50626
AATB50626EA 1300 EUR InStock
AATB50626
Norfentanyl maleimide
Norfentanyl maleimide
Norfentanyl Maleimide is an excellent thiol-reactive building block for developing antibodies, assays and tests for detecting norfentanyl substances.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité