Norfentanyl-KLH conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
50630
AATB50630EA 1250 EUR InStock
AATB50630
Norfentanyl-KLH conjugate
Norfentanyl-KLH
Norfentanyl-KLH Conjugate is an excellent antigen to develop anti-norfentanyl antibodies that can be used for detecting norfentanyl substances.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité