Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FMOC-Lys(5-FITC)-OH pour le marquage biomoléculaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

5070
AATB5070EA 295 EUR InStock
AATB5070
FMOC-Lys(5-FITC)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Lys(5-FITC)-OH
FMOC-Lys(5-FITC)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by FITC.

  • FRET building block
  • Multiple applications


Numéro CAS: 1095493-05-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c98f2b0016f7b1dd4d00fb2d796514f56a4ac8a4&vid=5b01d54cdd635009d5cc773221392b37fc8eb221&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité