Statine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5109
AATB5109EA 307 EUR InStock
AATB5109
Statine ≥95%
Statine
(3S,4S)-Statine is a novel amino acid of pepstatin, a low molecular weight inhibitor of acid proteases.
Formule: C₈H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00037277
Numéro CAS: 49642-07-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité