Fmoc-Dap(Boc)-OH
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5110
AATB5110EA 442 EUR InStock
AATB5110
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Fmoc-Dap(Boc)-OH
FMOC-Dap(Boc)-OH is a common peptide building block.
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00235896
Numéro CAS: 162558-25-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité