FMOC-Asp(TQ2)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
5206
AATB5206EA 590 EUR InStock
AATB5206
FMOC-Asp(TQ2)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Asp(TQ2)-OH
FMOC-Asp(TQ2)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by Tide Quencher™ 2 (TQ2).
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b81f4cc3dee75f2669e3b355556937c559457cb&vid=b16548c971c6c35e1f57d842d2dcd876bfba9d30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité