FMOC-Asp(TQ3)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5208
AATB5208EA 590 EUR InStock
AATB5208
FMOC-Asp(TQ3)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Asp(TQ3)-OH
FMOC-Asp(TQ3)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by Tide Quencher™ 3 (TQ3).
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50386d45875d36d4040ebd23480add20a8c52429&vid=4fef9ef35399d2cf9c197c9e40ce59a47e239af6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité