FMOC-Glu(TQ3)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5238
AATB5238EA 614 EUR InStock
AATB5238
FMOC-Glu(TQ3)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Glu(TQ3)-OH
FMOC-Glu(TQ3)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by Tide Quencher™ 3 (TQ3).
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e68446f3a42272866df8973e65e5b53e7b078bc&vid=05d7f424cfac1d6b50d7da8f962cbdafbafa3812&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité