FMOC-Lys(QSY-21)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5260
AATB5260EA 733 EUR InStock
AATB5260
FMOC-Lys(QSY-21)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Lys(QSY-21)-OH
FMOC-Lys(QSY-21)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by QSY-21.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ab668c992dd101c691c036f38d5f68f795e6720&vid=3e38ee457c86e211693197e3718ae0d0a42387a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité