Phalloïdine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5301
AATB5301EA 307 EUR InStock
AATB5301
Phalloïdine ≥95%
Phalloidin
Phalloidin, a bicyclic heptapeptide toxin, binds specifically at the interface between F-actin subunits, locking adjacent subunits together.
Formule: C₃₅H₄₈N₈O₁₁S
MW: 788,9 g/mol
Numéro CAS: 17466-45-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité