Phalloidin-PEG4-DBCO pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5303
AATB5303EA 439 EUR InStock
AATB5303
Phalloidin-PEG4-DBCO pour le marquage biomoléculaire
Phalloidin-PEG4-DBCO
Phalloidin, a bicyclic heptapeptide toxin, binds specifically at the interface between F-actin subunits, locking adjacent subunits together.
  • Bright signal
  • High resolution imaging
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=132395994ea9562cf3deea25f4c7b26cd45394c5&vid=f6be03f8f87365d1b551a2a535226be2e09e3566&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité