Buccutite™ MTA scavenger (2 µmoles)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5365
AATB5365EA 295 EUR InStock
AATB5365
Buccutite™ MTA scavenger (2 µmoles)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Our Buccutite™crosslinking technology provides the most convenient and effective crosslinking method to link two biomolecules with a high conjugation yield.
  • High conjugation yield
  • Stable crosslinking
  • Minimal hands-on time
  • Robust protocol
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité