Buccutite™ Rapid PE Antibody Labelling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5405
AATB5405EA 1900 EUR InStock
AATB5405
Buccutite™ Rapid PE Antibody Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Production scale optimised for labelling 1 mg antibody per reaction. Buccutite™ Rapid PE antibody labelling kits, designed for large-scale production, offer a convenient and efficient method to label antibodies with PE, APC and iFluor® tandem dyes.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • Six-month shelf life
Designed to provide high quality material for downstream fluorescent applications, including flow cytometry.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité