ReadiLink™ KLH Conjugation Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5502-10MG
AATB5502-10MGEA 1310 EUR InStock
AATB5502-10MG
ReadiLink™ KLH Conjugation Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Designed for consistent and dependable results. This ReadiLink™ KLH conjugation kit is primarily optimised for the simple preparation of hapten-carrier conjugates for immunisation and antibody production.
  • Contains mcKLH formulated in buffers compatible with the carboxyl-reactive carbodiimide reactions and desalt spin columns, which offer exceptional protein recovery by simple centrifugation step
  • Six-month shelf life
The ReadiLink™ KLH conjugation kit is one-step conjugation of a hapten to a carrier protein using the carboxyl-reactive carbodiimide as the crosslinker.
Information de livraison: Shipped at RT.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité