Amplite® Fluorimetric Maleimide Quantitation Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5523
AATB5523EA 295 EUR InStock
AATB5523
Amplite® Fluorimetric Maleimide Quantitation Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
A variety of crosslinking reagents with a maleimide group are widely used for crosslinking proteins to proteins or proteins to other biomolecules.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité