Amplite® Rapid Colorimetric Total Protein Thiol Quantitation Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5529
AATB5529EA 295 EUR InStock
AATB5529
Amplite® Rapid Colorimetric Total Protein Thiol Quantitation Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Protein thiols are very important to protein structure, protein function and biological system redox environment.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité