7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid succinimidyl ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
553
AATB553EA 146 EUR InStock
AATB553
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid succinimidyl ester ≥90%
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid succinimidyl ester
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid is used for labeling peptides and proteins to give blue fluorescence.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité