Portelite™ Rapid Fluorimetric Biotin Quantitation Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5539
AATB5539EA 297 EUR InStock
AATB5539
Portelite™ Rapid Fluorimetric Biotin Quantitation Kit
Tests Essais protéiniques
Optimised to use with CytoCite™ and Qubit™ fluorometers. Portelite™ rapid fluorimetric biotin quantitation kit is specifically optimised to quantify biotin and biotin conjugates with a portal fluorometer such as CytoCite™ and Qubit™ fluorometer.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • 12-month shelf life
This fluorescence-based assay is much more sensitive than the commonly used colorimetric HABA assay.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité