7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: N-Succinimidyl 7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetate, N-Succinimidyl 4-Methylumbelliferone-3-acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetate, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid N-Succinimidyl ester, 4-Methylumbelliferone-3-acetic acid N-Succinimidyl ester
556
AATB556EA 152 EUR InStock
AATB556
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid succinimidyl ester
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid succinimidyl ester
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid, SE is an amine-reactive blue fluorophore that has pH-dependent and environment-sensitive fluorescence.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • pH-independent Fluorescence
Attention: For research use only.
Formule: C₁₆H₁₃NO₇
MW: 331,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467590
Numéro CAS: 96735-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité