7-Methoxycoumarin-4-acetic acid ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
557
AATB557EA 295 EUR InStock
AATB557
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid ≥90%
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid (MCA) is widely used for developing FRET peptide substrates for analyzing protease activities.
Formule: C₁₂H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00009774
Numéro CAS: 62935-72-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité