7-Methoxy-4-coumarinylacetic acid N-succinimidyl ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: MCA succinimidyl ester, 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid succinimidyl ester
558
AATB558EA 230 EUR InStock
AATB558
7-Methoxy-4-coumarinylacetic acid N-succinimidyl ester ≥90%
7-Methoxy-4-coumarinylacetic acid N-succinimidyl ester
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid (MCA) is widely used for developing FRET peptide substrates for analyzing protease activities.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Formule: C₁₆H₁₃NO₇
MW: 331,28 g/mol
Numéro CAS: 359436-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité