hBSA *Optimized for Maximum Immunization Response* (10 mg)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5601
AATB5601EA 295 EUR InStock
AATB5601
hBSA *Optimized for Maximum Immunization Response* (10 mg)
Sérums
hBSA is the bovine serum albumin modified with hexamethylenediamine to make the proteins bear more amine groups (thus more positive charges at neutral pH).
  • Lyophilized powder
  • Excellent quality control
  • Stronger immune response
  • 60000 molecular weight
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité