hOVA antibody development
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5606
AATB5606EA 307 EUR InStock
AATB5606
hOVA antibody development
hOVA
hOVA is the ovalbumin (OVA) modified with hexamethylenediamine to make the proteins bear more amine groups (thus more positive charges at neutral pH).
  • Protein modifier
  • Increased immunological response
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité