Recombinant mcKLH (from Megathura crenulata)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
5607
AATB5607EA 297 EUR InStock
AATB5607
Recombinant mcKLH (from Megathura crenulata)
Protéines et Peptides
Mariculture keyhole limpet hemocyanin (mcKLH) is a purified hemocyanin carrier protein optimised for producing highly effective immunogens with peptide antigens.
  • Designed for heightened immunogen response
mcKLH is compatible with hapten-carrier conjugation protocols in both phosphate and MES buffer systems, optimised for NHS-ester and EDC crosslinking methods, respectively.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité