Synthetic Maleimide Activated Cbsa
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5608
AATB5608EA 517 EUR InStock
AATB5608
Synthetic Maleimide Activated Cbsa
Protéines et Peptides
Maleimide Activated cBSA facilitates the conjugation of sulfhydryl-containing peptide antigens to immunogenic bovine serum albumin (BSA) carrier proteins for immunisation and antibody production.
  • Designed for heightened immunogen response
cBSA is produced by substituting the anionic carboxyl groups of native BSA with cationic aminoethyl-amide groups, thereby markedly enhancing its immunogenic properties.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité