Synthetic Maleimide Activated hBSA
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5609
AATB5609EA 517 EUR InStock
AATB5609
Synthetic Maleimide Activated hBSA
Protéines et Peptides
Maleimide Activated hBSA enables the conjugation of sulfhydryl-containing peptide antigens to the immunogenic bovine serum albumin (BSA) carrier protein, enhancing immunisation and antibody production.
  • Designed for heightened immunogen response
Modified with Sulfo-SMCC, hBSA becomes sulfhydryl-reactive, enabling the formation of covalent crosslinks with sulfhydryl (-SH) groups on cysteine residues of peptides and other thiol-containing haptens.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité