Synthetic Maleimide Activated cOVA
Fournisseur: AAT BIOQUEST
5610
AATB5610EA 517 EUR InStock
AATB5610
Synthetic Maleimide Activated cOVA
Protéines et Peptides
Maleimide Activated cOVA is a sulfhydryl-reactive form specifically designed for efficient hapten-carrier conjugation with cysteine-containing peptides and other thiolated antigens.
  • Designed for heightened immunogen response
Cationised Ovalbumin (cOVA) is synthesised by treating native ovalbumin with ethylenediamine, which replaces the majority of negatively charged carboxyl groups with positively charged primary amines.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité