Synthetic Maleimide Activated hOVA
Fournisseur: AAT BIOQUEST
5611
AATB5611EA 517 EUR InStock
AATB5611
Synthetic Maleimide Activated hOVA
Protéines et Peptides
Maleimide-activated hOVA is a sulfhydryl-reactive derivative designed for optimal hapten-carrier conjugation with cysteine-containing peptides and other thiolated antigens.
  • Designed for heightened immunogen response
  • hOVA remains soluble in up to 70% DMSO
The increased number of primary amines provides additional conjugation sites for hapten molecules, thus improving the versatility of standard conjugation techniques.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité