Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Polyethylene Glycol Mouse Monoclonal Antibody (KLH)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
57000
AATB57000EA 277 EUR InStock
AATB57000
Anti-Polyethylene Glycol Mouse Monoclonal Antibody (KLH)
Anticorps
PEG Antibody, mAb, Mouse has high affinity for the PEG backbone.

  • Affinity purified

The antibody binds to the variety of PEG such as PEG40K, PEG20K, PEG5K, PEG12, PEGylated drugs and PEG conjugates.

Attention: Some reagents such as Tween-20, Triton X-100 and NP-40 interfere with the PEG antibody interaction due to structural similarity to PEG.

Type: Secondary
Antigen: Polyethylene glycol
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: KLH
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité