Nile blue chloride (Basic blue 12) isomère unique colorant d'ADN
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
59
AATB59EA 209 EUR InStock
AATB59
Nile blue chloride (Basic blue 12) isomère unique colorant d'ADN
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Nile blue A is a stain used in biology and histology.
  • Does not require UV trans-illumination
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011936
Numéro CAS: 2381-85-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8600627af9b05e3d58fb630a267e288b6f2654ae&vid=727a5a7073445cf4af153d422ff7b935d82a8c4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité