Amplite® Fluorimetric Endotoxin Detection Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
60006
AATB60006EA 419 EUR InStock
AATB60006
Amplite® Fluorimetric Endotoxin Detection Kit
Tests Tests enzymatiques
Lipopolysaccharide (LPS), also known as endotoxin, is the major component of the outer membrane of Gram-negative bacteria.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité