Chemical Phosphorylation Reagent I (CPR I)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
6001
AATB6001EA 739 EUR InStock
AATB6001
Chemical Phosphorylation Reagent I (CPR I)
Chemical Phosphorylation Reagent I (CPR I)
This reagent can be used to create the 3'-phosphate by adding it as the first addition to the support.
  • Oligonucleotide synthesis reagent
  • Useful for bioconjugate development
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité