ReadiUse™ Cell Detaching Buffer (50 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
60010
AATB60010EA 146 EUR InStock
AATB60010
ReadiUse™ Cell Detaching Buffer (50 ml)
Buffers Tampons de culture de tissus
ReadiUse™ cell detaching buffer is a cell detachment solution that does not contain mammalian or bacterial-derived products.
  • Compatible with all major instruments
  • No mammalian or bacterial products
  • Low toxicity
  • High effectiveness
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité