Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TRITON™ X-100 10% dans l'eau, ReadiUse™ sans Peroxyde et sans Carbonyle

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

60012
AATB60012EA 146 EUR InStock
AATB60012
TRITON™ X-100 10% dans l'eau, ReadiUse™ sans Peroxyde et sans Carbonyle
TRITON™ X-100
Triton™ X-100 is a common non-ionic mild surfactant, which is often routinely utilized to lyse cells, extract proteins and cellular organelles, permeabilize the living cell membranes and solubilize proteins.

  • Ready to use
  • Free of all deleterious enzymes
  • Mild lysing agent

Attention: For research use only.


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité