Transfectamine™ 5000 Transfection Reagent
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
60019
AATB60019EA 52.3 EUR InStock
AATB60019
Transfectamine™ 5000 Transfection Reagent
Réactifs de transfection
Transfectamine™ 5000 Transfection Reagent is a powerful and versatile transfection reagent for the introduction of nucleic acids into eukaryotic cells, or more specifically, into animal cells.
  • Consistently high transfection efficiency
  • Higher viability of transfected cells
  • Does not require special medium
Transfectamine™ 5000 is easier to use compare to most other transfection reagents and does not require special medium.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité