Amino-Modifier C6 dT
Fournisseur: AAT BIOQUEST
6002
AATB6002EA 206 EUR InStock
AATB6002
Amino-Modifier C6 dT
Amino-Modifier C6 dT
Amino-Modifier C6 dT is a convenient phosphoramidite reagent used to introduce an amino group from dT in oligo synthesis.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
MW: 995.05 g/mol
Numéro CAS: 178925-21-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité